Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0500
15.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10162512
  • 25.54 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 mm
  • Kurzgewinde
  • Glas
  • Weite Öffnung
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Kurzgewinde
<120 μl
Flachboden
100
Nein
11.6 mm
1.85 ml
Nein
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND9
Videos
  • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (FR)
  • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (EN)
  • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    44
    Stunden
    9
    Minuten
    59
    Sekunden
    11
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    9
    Minuten
    59
    Sekunden
    11
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung > Flacher Boden, 1,5 ml