Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Aus strapazierfähigem Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke: Brady™ 805920
Beschreibung
- B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
THT-182-492-3 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Labor-Kennzeichnung | |
27.94 mm | |
3000/Packung | |
-320-266 °F | |
15.24 mm | |
30 m | |
25,4 mm | |
1.2 cm | |
1.1 cm |
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
1 | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
0.020 mm | |
0,44 x 1 in. | |
1 in. | |
0,5 in. | |
0,44 in. |