Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Maleimide-Activated
Mit gereinigtem und HRP-, AP-, FITC-, TRITC-, PE- oder APC-konjugiertem oder Maleimid-/Hydrazid-aktiviertem Streptavidin können Sie einen Western Blot-, ELISA- oder anderen Biotin-basierten Nachweis durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 21102
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin und Konjugate umfassen gereinigtes rekombinantes Streptavidin-Biotin-bindendes Protein sowie standardmäßige SA-HRP-, SA-AP- und fluoreszierende Konjugate für biotinbasierte Assays.
Diese gereinigten und konjugierten Formen des rekombinanten Streptavidin-Proteins ermöglichen den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung. Gereinigtes Streptavidin und die Streptavidin-HRP-Konjugate (Peroxidase-konjugiertes Streptavidin) werden gefriergetrocknet in phosphatbasierten Puffern zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert. Alkalische Phosphatase-Konjugate werden als Flüssigkeit in einem Tris-basierten Puffer geliefert.Leistungsmerkmale:
Rekombinantes Streptavidin – hochwertiges Protein, 53 kDa, pI entspricht 6,8 bis 7,5
Reine Protein- und Enzymkonjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Protein für die Biotin-Blockierung und -Kontrolle; Enzym-Konjugate für den substratbasierten Nachweis
Fluorophor-Konjugate – Standard-Fluoreszenzformen (Fluorescein, Rhodamin usw.) für herkömmliche Immunfluoreszenzverfahren
Aktivierte Präparationen – Wählen Sie eine Maleimid- oder Hydrazidin-aktivierte Form, um ein benutzerdefiniertes Streptavidin-Konjugat mit einem sulfhydryl- oder kohlenhydrathaltigem Molekül vorzubereiten
Spezifikation
Streptavidin | |
Lyophilisiertes Proteinpulver in gepufferter Salzlösung | |
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Maleimid | |
Fest | |
Streptavidin-Konjugat |
Pierce Streptavidin, Maleimid-aktiviert | |
1 mg | |
Thiol | |
Wasserlöslich | |
Pierce™ | |
Streptavidin |