Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenzier-Kammer mit Aluminium-Kühlplatte
Thermo Scientific Owl Sequenzier-Kammern mit Aluminium-Kühlplatte sind manuelle Systeme, einfach zu bedienen, mit gleichmäßiger Wärmeverteilung für Ergebnisse ohne Smiling-Effekt.
Marke:  Thermo Scientific™ S4S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11923075
  • 1970.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Sequenzier-Kammern mit Aluminium-Kühlplatte sind manuelle Systeme, einfach zu bedienen, mit gleichmäßiger Wärmeverteilung für Ergebnisse ohne Smiling-Effekt.
Eigenschaften:
  • Die schwimmende Aluminium-Kühlplatte verringert die Gefahr, dass Platten während des Pufferlaufs brechen.
  • Die obere Pufferkammer (UBC) benötigt sehr wenig Puffer und lässt sich über einen integrierten Ablauf leicht in eine entnehmbare Flasche entleeren
  • Die untere Pufferkammer (LBC) lässt sich abnehmen und kann damit mühelos entleert werden.
  • Die seitlichen Klammern drücken die Gelplatten gegen die auf der UBC sitzende Dichtung, üben einen gleichmäßigen Druck auf die Platte aus und bilden eine auslaufsichere Dichtung, was zu flachen, gleichmäßigen Streifenmustern führt.
  • Die Klammern werden für ein einfaches Einrichten und Entfernen der Gele über Glasplatten geschoben.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Abnehmbare LBC
  • Kühlkörper
  • Zwei seitliche Klammern
  • Zwei leere Glasplatten
  • Zwei gekerbte Glasplatten
  • Zwei Sharktooth Kämme (78 Zähne, 0,4 mm dick)
  • Well-Kamm (40 Well, 0,4 mm dick)
  • Zwei Distanzstücksätze (0,4 mm)
  • Selbstklebende Temperaturanzeige
  • UBC mit abnehmbarer Ablaufflasche (mit Sicherheitsverriegelungsdeckel und angeschlossenem Netzkabel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
27 x 23 x 50cm (10,5 x 9 x 19,5 in.)
19,5 in.
10,5 in.
27 cm
27 fl oz.
9 in.
23 cm
Gelgröße: 20 x 45 cm; 950 ml; 27 x 23 x 50 cm
40-Well
50 cm
17,716 in.
45 cm
800mL.
7,87 in.
20 cm
Dokumentation
Manuals
Datasheets
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenzier-Kammer mit Aluminium-Kühlplatte > Gelgröße:45 x 20 cm; Puffervolumen:800 ml; Länge x Breite x Höhe:27 x 23 x 50cm