Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V6 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 008196
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248503
  • 112.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Verdünner-/Dispenser-Spritze für V6-Pumpen
Spezifikation
Spezifikation
60 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben
1 ml
V6 Pumpe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen > Volumen: 1 ml