Learn More
R&L Enterprises™ Vernickelter Stäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die R&L Enterprises™ vernickelten Stäbe sind robust und langlebig.
Marke:  R&L Enterprises™ 3019/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11729327
  • 28.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubgewinde
  • Gewindedurchmesser 13 mm
  • Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
700 x 18 mm
700 mm
Stativstab
13 mm
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Vernickelter Stäbe > Länge: 700 mm