Learn More
Bel-Art™ GESTELL UNIVERSAL FUER STIFTE
Die Stiftkappe mit einer Hand aufziehen und abziehen
Marke: Bel-Art™ F13373-0000
Beschreibung
- Vermeiden Sie die schwierige Handhabung von Verschlusskappen und das Risiko einer Probenkontamination
- Geeignet für Sharpie™ Marker oder ähnliche Stifte mit einem Taschenclip
- Mit einem Dual Lock™ Druckknopfverschluss an jeder flachen Oberfläche befestigbar, einschließlich Inkubator, Tiefkühlgerät, Zentrifuge, Abzugshaube oder Tischgerät
- Schwarzes Polycarbonat
- 1 × 1 × 2 in. (2.5 × 2.5 × 5.1 cm)
Spezifikation
Felt Tip | |
Schwarz | |
Geeignet für Sharpie™ Marker oder ähnliche Stifte mit einem Taschenclip | |
3 Packungen | |
1 in. |
Stifthalter | |
Polycarbonat | |
Wird mit einem einpressbaren Doppelverriegelungsverschluss befestigt | |
2 in. | |
1 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.