Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Welcome Pack + iBlot™ 2 System
Komplettlösung für die Proteinseparation bis hin zum Western Blot durch Kombination eines Bolt Begrüßungspakets A mit dem iBlot 2 Geltransfergerät und dem iBlot 2 Transferstapel (Nitrozellulose, normale Größe) anstelle einer Packung Bolt Gele
Marke:  Invitrogen™ NW0412AIB2
Artikelnummer. 15364604
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Cellulosenitrat
4 bis 12%
10-Well
3,5 bis 260 kDa
1,0 mm
Mini
Bolt™, iBlot2™
Bis-Tris Plus
1 Welcome Pack
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Bolt™ Welcome Pack + iBlot™ 2 System > 1 Kit