Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Science-Serie
Geeignet für komplexe Anwendungsbereiche wie nichtwässrige oder verschmutzte Proben.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343070
259.07 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Empfohlenes Kabel: BNC 1.2 m (52300004) für pH-Elektrode, BNC/RCA (Cinch) 1.2 m (52300009) für pH/ATC-Kombielektroden
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Abwasser
- TRIS-Puffer
- Mikrobiologische Proben
- Lösungen für die Hefefermentierung
- Stärkelösungen
- Organische Lösungsmittel
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Bewegliche Schliffmuffe
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3mol KCl | |
S7 auf BNC (30281915) | |
A41 Glas | |
< 20 s | |
32 bis 212 °F | |
4,7 in. | |
0,47 in. |
Bewegliche Glasmanschette | |
0 bis 12 | |
Kombinationselektrode | |
Schlämme und Emulsionen | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Science | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen