Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
26.10 CHF - 27.40 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 1.85 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10162512
|
Fisherbrand™
11 09 0500 |
Nein | Nein |
26.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11575884
|
Fisherbrand™
11 09 0519 |
Ja | Ja |
27.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Kurzgewinde | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 |