Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
Nur für HPLC-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0644
18.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11535894
  • 21.55 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1.5 ml
  • Schnappverschluss
  • Glas
  • Klar
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CleanPack
11.6 mm
1.9 ml
Schnappverschluss
<100 μl
Flachboden
100
Ja
Durchsichtig
Glas
HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND11
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig > Flacher Boden, aufgesetzt, 1,5 ml