Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
Marke: Justrite JCB22608YL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Gehäuse besteht aus 1 bis 15 mm dickem Stahl und hochdichten Steinwollfaser- und Kalziumsulfatplatten und hat eine robuste säurebeständige Epoxidbeschichtung, die für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sorgt.
- Im Falle eines Brandes quillt die thermoexpandierende Isolierung in der Hitze auf, um eine hermetische Abdichtung gemäß EN14470-1 zu gewährleisten.
- Die Schranktüren lassen sich manuell öffnen und schließen
- Im Falle eines Brandes löst sich das eingebaute Schmelzlot aus und ermöglicht das automatische Schließen der Türen bei 50°C.
Spezifikation
Lagerung entzündlicher Substanzen | |
2 ft. | |
Gelb | |
Sicherheitswerkbank |
207 cm | |
60 cm | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes > Schrank; Länge: 60 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur