Learn More
Fisherbrand™ SureStop™ Glasfläschchen mit Kurzgewinde, 9 mm, weite Öffnung
13.97 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
SureStop | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Ja | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Kurzgewinde | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureStop™ Glasfläschchen mit Kurzgewinde, 9 mm, weite Öffnung > SureStop, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur