Learn More
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE
In Zellen, die Apoptose, oxidativen Stress, Nekrose und andere zelluläre Prozesse durchlaufen, kann das Mitochondrien-Membranpotenzial (ΔΨ m) depolarisiert werden.
Marke:  BD 564696
270.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15873819
  • 271.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
In Zellen, die eine Apoptose durchlaufen, verursachen pro-apoptotische Proteine der Familie Bcl-2 eine Permeabilisierung der äußeren Membran der Mitochondrien (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization, MOMP). Dies führt zur Freisetzung von Zytochrom C und anschließend zur Aktivierung von Caspase-9 und der Caspase-Kaskade. MOMP korreliert oft mit dem Verlust des Potentials der Innenmembrand der Mitochondrien (ΔΨm) Dieser Verlust kann mithilfe eines ΔΨm-empfindlichen Farbstoffen nachgewiesen werden. Diese kationischen, lipophilen Farbstoffe sammeln sich innerhalb der Mitochondrien gesunder Zellen, nicht jedoch innerhalb der Mitochondrien, die ΔΨm durch eine Auslösung der Apoptose oder Behandlung mit einem mitochondrialen Entkoppler verloren haben.
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE (Tetramethylrhodamine-Ethylester) ist ein fluoreszierender Farbstoff, der leicht von aktiven Mitochondrien sequestiert wird und die Durchflusszytometrie oder Bildgebungsanalyse ermöglicht, um die Apoptose oder die mitochondriale Depolarisation zu beurteilen. Nicht-apoptotische Zellen oder Zellen mit polarisierten Mitochondrien fluoreszieren rot, während apoptotische Zellen oder Zellen mit depolarisierten Mitochondrien eine verminderte rote Fluoreszenz aufweisen. MitoStatus TMRE (Tetramethylrhodamin-Ethylester) hat ein Anregungsmaximum von 549 nm, wird aber sowohl von blauen (z. B. 488 nm) als auch gelb-grünen Lasern (z. B. 561 nm) angeregt. Es hat ein Emissionsmaximum von 574 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mg
Gefriergetrocknetes Pulver
Getestet in der Entwicklung: Mensch, Maus
Lagern Sie das Farbstoffpulver bei Anlieferung bis zur Verwendung trocken und vor Licht geschützt bei ≤ -20 °C. Bei sachgerechter Lagerung ist das Farbstoffpulver mindestens 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution mit DMSO lagern Sie die Stammlösung bei ≤ -20 °C in kleinen Aliquoten. Bei sachgerechter Lagerung ist die Stammlösung mindestens 6 Monate haltbar.
Name des Produkts
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE > 25 mg