Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ 11 19 0932
334.07 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707597
  • 399.00 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
  • Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofläschchen
11,6 mm
0,4 mL
Kurzgewinde
Innenkegel
0,25 ml
32 mm
ND9
Transparent
Polypropylen
GC, HPLC
Polyethylen-Beutel
<4 μl
Flachboden
1000
Nein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    62
    Stunden
    9
    Minuten
    22
    Sekunden
    50
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    7
    Stunden
    9
    Minuten
    22
    Sekunden
    50
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden > PP, flacher Boden, Innenkonus, 0,3 ml