-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized FR
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized DE
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March De
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Silanisiert | |
11,6 mm | |
1,85 mL | |
Nein | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Kurzgewinde | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Videos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized FR
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized DE
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March De
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
20Stunden
22Minuten
49Sekunden
11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert > Silanisiert, flacher Boden, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur