Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
GREENER_CHOICE
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke:  Whirl-Pak™ B01323WA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707093
  • 274.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
  • Transparente Beutel aus Polyethylen
  • Gassterilisiert, Dokumentation lieferbar
  • Ziehlaschen helfen, die Kontamination durch Fingerkontakt beim Öffnen zu verhindern
  • Die beschreibbaren Beutel haben einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschrieben werden kann
  • Die Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, auch in flüssigem Stickstoff - Nach dem Einfrieren ist ein vorsichtiger Umgang mit den Beuteln erforderlich
  • Dicke 2.25 bis 4 mil
Die Beutel dürfen nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Sample Bag
Not Autoclavable
2 l
Durchsichtig
Polyethylen
0,076 mm
500/Packung
38 x 19 cm (15 x 7.5 in.)
38 cm
19 cm
Einfach
69 oz.
Verschlusslasche
Single-use
Sterile
Yes
3 mil
15 in.
7.5 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel > Fassungsvermögen:69 oz, glatte Ausführung; 3 mil