Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
Marke: Whirl-Pak™ B01401WA
Beschreibung
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
- Die papierähnliche Oberfläche verhindert praktisch das Verschmieren der Tinte
- Die Oberfläche ist für eine Vielzahl von Schreibgeräten geeignet
- Nach der Herstellung sterilisiert
Spezifikation
Stand-up Bag | |
Not Autoclavable | |
710 ml | |
Clear with White Block | |
Polyethylene | |
0,076 mm | |
500/Pckg. | |
3 mil | |
9 in. | |
6 in. |
Whirl-Pak-Umhängetasche | |
24 oz. | |
Tape and Wire | |
Single-use | |
Steril | |
Yes | |
82 °C | |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | |
23 cm | |
15 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden > 710 ml (24 oz.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur