Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NdeI
Das Restriktionsenzym FastDigest NdeI erkennt CA^TATG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: FauNDI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0584
113.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
113.04 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10549500
  • 162.00 CHF / 300 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest NdeI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Nde I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
65°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
300 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2826218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0584
Chargennummer2837044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0584
Chargennummer2887484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0584
Chargennummer2946969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0584
Chargennummer3034289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0584
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest NdeI > NdeI; 300 μl