Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Marke:  Fisherbrand™ 14955001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17953182
  • 73.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
  • Sterile
  • Highly resistant
  • Wire closure for a superior seal
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Polyethylen
100 μm
12 x 18 in.
457 mm
Clear
Steril
250/Pk.
305 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags > Sterile