Learn More
Corning™ Stripette™ Papier/Plastik-eingewickelte serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Einzeln in Kunststoff verpackte Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol eignen sich optimal für sterile Gewebekulturanwendungen, insbesondere wenn Latexhandschuhe getragen werden, da ein Festhängen durch elektrostatische Aufladung vermieden wird.
Marke: Corning™ 4488
66.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Steril
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
- BSE/TSE-frei
- Die exklusive Antitropf-Spitze gewährleistet eine genaue Lieferung
- Farbcodierte Vergrößerungsstreifen erleichtern das Lesen von Volumen und die Größenauswahl
- Bidirektionale Graduierungen bieten eine Auswahl an auf- und absteigenden Skalen
- Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Arbeitsvolumen
- Drei Verpackungsoptionen: Einzeln verpackt, Papier/Kunststoff; einzeln verpackt, durchsichtiger Kunststoff; lose verpackt
- Volumetrische Genauigkeit von ± 2 % bei voller Kapazität.
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
13,54 in. | |
200 | |
±2 % | |
Orange | |
34.4 cm | |
Ja |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
3 ml | |
Rund | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
10 ml | |
Serologische Pipette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
28Stunden
1Minuten
5Sekunden
37 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
83Stunden
1Minuten
5Sekunden
37Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %