Learn More
Whirl-Pak™ Beschriftbare Beutel aus Polyethylen
GREENER_CHOICE
Marke:  Whirl Pak B01515WA
229.97 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744834
  • 320.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2041 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Beschriftbare Beutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 2041mL