Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Magnetic Beads
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
Marke: Thermo Scientific™ 88846
Beschreibung
Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Separatoren mit Thermo Scientific™ Pierce Protein A-Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein A kann Antikörper verschiedener Typen binden und so die Aufreinigung der Antikörper von Rohextrakten ermöglichen. Immunpräzipitation-Assays mit Protein A beschichteten Beads ergeben eine hohe Ausbeute des Ziel-Antigens mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Mit unserer Vernetzungschemie können Sie einen Antikörper auf einem Magnetpartikel immobilisieren und so eine IgG-Kontamination bei IP- oder Co-IP-Experimenten verhindern. Die Pierce Protein A Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.Besondere Merkmale:
Hohe Effizienz – Vergleichbare oder höhere Ausbeute an IP-Zielantigenen als bei Magnetbeads anderer Hersteller
Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads garantieren ein hochreines Produkt (z. B. ist das bei einer IP mit Antikörpern eluierte Antigen frei von kontaminierenden Proteinen aus komplexen Zelllysaten)
Konsistent – Magnetbeads verhindern Harzverluste und sorgen für eine effizientere Trennung als herkömmliche IP-Methoden, bei denen nur zentrifugiert wird
Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Empfohlen für:
- IP- und Co-IP-Experimente
- Antikörperaufreinigung
Spezifikation
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
5mL | |
Magnetic Bead |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
Pierce™ | |
Antikörper | |
Protein A |