Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
Marke:  BRAND™ 759200
36.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10290272
  • 135.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign weist zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im Lichtpfad auf.
  • Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
  • Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
  • Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
  • Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
  • Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
  • Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Ultramikrogröße
  • Erhältlich mit Fenstern in Höhe von 8.5 und 15 mm (Z-Dimension)
  • Kann mit kleinen Probenvolumen ab 70 μl verwendet werden
  • Kann mit Dichtungssteckverschluss (separat erhältlich) für die Probenlagerung ausgestattet werden
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Halbmikrogröße
  • Für Probenvolumen zwischen 1.5 und 3.0 ml
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Makrogröße
  • Fasst 2.5 bis 4.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
70 bis 850 μL
100/Packung
230 bis 900 nm
Spektralphotometer und Photometer
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology
Ja
Kunststoff
10 mm
8,5mm
2 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog Number759200
Chargennummer0000011886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number759200
Chargennummer0000011876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number759200
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten > Ultramicro; 8,5 mm Fenster; 100/Pckg.