Learn More
Sampling Systems™ Tiefwassersammler
Anwenden dieses Probenehmers, indem dieser einfach auf die erforderliche Tiefe abgesenkt und dann herausgezogen wird. Sampling Systems™ Tiefwasser-Probenehmer eignet sich ideal für die Probenahme in großen Tiefen.
Marke:  Sampling Systems™ 5079A-2500
Artikelnummer. 15829361
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferung mit 15 m Seil
  • Transparente Kunststoffkonstruktion, sodass die Probe im Inneren betrachtet werden kann
  • Ideal für die schnelle geschichtete Flüssigkeitsprobenahme
  • Hergestellt aus leichtem, aber robustem Kunststoff
  • Einfach und unkompliziert in Flüssen, Seen oder großen, tiefen Containern zu verwenden
  • Entnimmt eine Probe an dem Punkt, an dem Sie beginnen, den Griff nach oben zu ziehen
  • Beim Absenken des Probenehmers öffnet sich sowohl das obere als auch das untere Ventil, sodass die Flüssigkeit durchströmen kann
  • Beim Hochziehen des Seils schließen die Ventile die Probe im Inneren ein
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
2,5 l
130 mm
15 Meterseil
1,3 kg
340 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Tiefwassersammler > dimCapacityMetric: 2500 ml