Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
13.50 CHF - 1605.28 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Sterile |
Anzahl pro Packung | 500/Pk. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11771664
![]() |
Whirl-Pak™
B01009 |
12.5 x 7.5 cm | 2,25 mil | 2 oz. | Sample Bag |
88.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11701973
![]() |
Whirl-Pak™
B00679WA |
18.5 x 7.5 cm | 2,25 mil | 4 oz. | Sample Bag |
92.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11781664
![]() |
Whirl-Pak™
B00992 |
9.5 x 18 cm | 3 mil | 7 oz. | Sample Bag |
116.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11791664
![]() |
Whirl-Pak™
B01018 |
19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz. | Probenbeutel |
145.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785714
![]() |
Whirl-Pak™
B00736WA |
23 x 11.5 cm | 2,5 mil | 18 oz. | Sample Bag |
128.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11775774
![]() |
Whirl-Pak™
B01020WA |
23 x 15 cm | 3 mil | 24 oz. | Sample Bag |
184.23 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11701674
![]() |
Whirl-Pak™
B01063WA |
23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz. | Sample Bag |
214.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11741684
![]() |
Whirl-Pak™
B00990 |
30.5 x 12.5 cm | 3 mil | 27 oz. | Sample Bag |
171.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786508
![]() |
Whirl-Pak™
B00994WA |
38 x 12.5 cm | 3 mil | 36 oz. | Sample Bag |
205.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11791963
![]() |
Whirl-Pak™
B01027WA |
38 x 15 cm | 3 mil | 42 oz. | Sample Bag |
235.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11707093
![]() |
Whirl-Pak™
B01323WA |
38 x 19 cm (15 x 7.5 in.) | 3 mil | 69 oz. | Sample Bag |
274.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776965
![]() |
Whirl-Pak™
B01067WA |
12.5 x 6.5 cm | 2,25 mil | 1 oz. | Sample Bag | N/A | ||||||
11781963
![]() |
Whirl-Pak™
B01064WA |
12.5 x 7.5 cm | 2,25 mil | 2 oz. | Sample Bag with Labeling Area | N/A | ||||||
11735804
![]() |
Whirl-Pak™
B01062WA |
18.5 x 7.5 cm | 2,25 mil | 4 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
94.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11771963
![]() |
Whirl-Pak™
B01065WA |
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.) | 2,5 mil | 18 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
134.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11761684
![]() |
Whirl-Pak™
B01196 |
23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
223.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11771684
![]() |
Whirl-Pak™
B01297WA |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | 3 mil | 24 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
184.37 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11734834
![]() |
Whirl-Pak™
B01491WA |
30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
205.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11751684
![]() |
Whirl-Pak™
B01195 |
30 x 19 cm (12 x 7.5 in.) | 4 mil | 55 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
1370.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
30286575
|
Whirl-Pak™
B01339WA |
18.5 x 7.5 cm | 2,25 mil | 4 oz. | Sample Bag with Labeling Area |
1605.28 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
- Transparente Beutel aus Polyethylen
- Gassterilisiert, Dokumentation lieferbar
- Ziehlaschen helfen, die Kontamination durch Fingerkontakt beim Öffnen zu verhindern
- Die beschreibbaren Beutel haben einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschrieben werden kann
- Die Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, auch in flüssigem Stickstoff - Nach dem Einfrieren ist ein vorsichtiger Umgang mit den Beuteln erforderlich
- Dicke 2.25 bis 4 mil
Die Beutel dürfen nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden.
Specifications
Not Autoclavable | |
Polyethylen | |
500/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C |
Single-use | |
Sterile | |
Cardboard | |
500/Packung | |
-320°F to +180°F |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.