Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke: Fisherbrand™ 14955177
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig
Spezifikation
Probenbeutel | |
18 oz. | |
Durchsichtig | |
Steril | |
3 mil | |
9 in. | |
4,5 in. |
Probebeutel, 540 ml, transparent, Polyethylen, steril, sicher. Kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analyseergebnisse | |
Runddraht | |
Polyethylen | |
500/Packung | |
9 x 4.5 in. | |
22,9 cm | |
11,4 cm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss > transparent; Inhalt: 18 oz.; 3 um dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur