Learn More
Nasco Whirl-Pak™ beschriftbare Probenbeutel
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung.
Marke:  Nasco B01489WA
Artikelnummer. 11714834
  • 119.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der weiße Streifen kann mit einem normalen Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschriftet werden
  • Kapazität wird in Flüssigunzen gemessen, wenn der Beutel geschlossen ist und die Lasche dreimal gefaltet wird
  • Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von Flüssigstickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
  • Alle Beutel werden nach der Herstellung sterilisiert
Hinweis: Volumen und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F/82 °C verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
7 oz.
Weiß
500/Karton
18 x 9,5 cm (7 x 3,75 in.)
207 ml
0,064 mm
2,50 mil
Probenbeutel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nasco Whirl-Pak™ beschriftbare Probenbeutel > Transparenter, beschriftbarer Probenbeutel; 7 oz. (207 ml)