Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ extragroße Probenbeutel
GREENER_CHOICE
Die besonders großen Beutel nehmen große Proben auf, sodass diese nicht extra in kleinere Stücke geschnitten werden müssen.
Marke:  Whirl-Pak™ B01447WA
498.68 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751796
  • 713.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Extragroße Beutel eignen sich für große Proben, sodass die Proben nicht in kleinere Portionen aufgeteilt werden müssen.
  • Verschlussstreifen mit einem runden und einem flachen Draht, wodurch gewährleistet wird, dass der Beutel sicher verschlossen ist
  • Beim Verschließen den Streifen 4 bis 5-mal fest falten
  • Volumenangaben sind Annäherungswerte
  • Einfacherer und praktische Probenidentifizierung durch weißen Beschriftungsstreifen
  • Beschriftung des weißen Streifens mit gewöhnlichem Kugelschreiber, Bleistift, oder Filzstift
  • Papierähnliche Oberfläche verhindert das Verschmieren von Tinte und bietet eine Oberfläche für eine Vielzahl an Schreibinstrumenten
  • Sterilisiert
Hinweis
Sollte nicht bei Temperaturen über 82 °C verwendet werden. Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, selbst in flüssigem Stickstoff. Nach dem Einfrieren mit Vorsicht zu handhaben.
Spezifikation
Spezifikation
Übergroßer Probenbeutel
184 oz.
Verschlusslasche
Single-use
Weiße Beschriftungsfläche
Steril
Yes
4 mil
20 in.
15 in.
Not Autoclavable
5441 ml
Clear
Für Proben großer Größe, macht das Reduzieren in kleinere Stücke überflüssig
Polyethylene
0,102 mm
100/Pckg.
50.8 x 38 cm
50.8 cm
38 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ extragroße Probenbeutel > 184 oz. (5441 ml) Beutel