Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Aus strapazierfähigem Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
209.00 CHF - 497.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11899574
|
Brady™
805916 |
9,53mm | 9,53mm | 9.53 mm |
209.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810885
|
Brady™
805917 |
12,70mm | 12,70mm | 12.7 mm |
340.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10013164
|
Brady™
805919 |
25,4 mm | 1.2 cm | 0.9 cm |
497.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10082003
|
Brady™
805920 |
25,4 mm | 1.2 cm | 1.1 cm |
433.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das FreezerBondz™ Material ist ein Etikett mit niedrigem Profil zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen mit Raumtemperatur, die anschließend in flüssigem Stickstoff (-196 °C) gelagert werden. Die verbesserte FreezerBondz™ Version B-492 bietet ein verbessertes Leistungsverhalten und damit verbundene Änderungen an der Etikettengröße.
- Kennzeichnung von bereiften, gefrorenen oder Fläschchen mit Raumtemperatur (mit Überlappung).
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit, wenn mit Farbband der R6400-Serie bedruckt.
- Opak genug, um gesetzlich geschützte Patientendaten in Einhaltung den HIPAA-Anforderungen zu verdecken
Spezifikation
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
-320-266 °F | |
30 m |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Labor-Kennzeichnung | |
3000/Packung | |
0.020 mm |