Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke: Brady™ 800536
417.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24225" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoclavable | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchsichtig | |
Selbstlaminierend | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
1 | |
BPTLAB-20-461-2.5 | |
2500 | |
40.00 mm (W) x 15.00 mm (H) x 9.00 mm (Dia) | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in | |
21.7 mm | |
1.57 in | |
40.00 mm | |
0.59 in | |
12.7 mm | |
0.354 in. | |
BPTLAB-20-461-2.5 |
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
-196°C | |
1000/Packung | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
40 x 15 mm (B x H) | |
–196 bis 110 °C | |
0.012 mm | |
15 x 40 mm | |
40 mm | |
30 mm | |
0.59 in | |
15 mm | |
9.00 mm |