Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Diese selbstklebenden Dichtungen verhindern Probenverluste. Buerkle™ Close-it™ Prüfsiegel wurden zur Verhinderung von Probenverlusten konzipiert, die durch die von Probenahmelanzen verursachten Öffnungen ermöglicht werden. Die Etiketten verfügen über eine Sandwichstruktur (Aluminium/Papier) zur hermetischen Abdichtung von Behältern (Dampfsperre).
Marke: Buerkle™ 5303-0015
72.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
- Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
- Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
- Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
- Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
- Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
- Lieferung in handlichen Rollen
- Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Close-it Prüfsiegel | |
Aluminium, Papier | |
Ja | |
500/Rolle | |
95 mm |
Blau | |
Kontrollversiegelung | |
Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.) | |
95 x 95 mm | |
95 mm |
Videos
-
Buerkle Control seal close-it
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)