Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
85.00 CHF - 946.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Bodenform Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 17
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10374971
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002988
10 L 29/32 NS-Hülse
562.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10429800
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002470
1000 mL 24/29 NS-Hülse
407.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10171371
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03004570
1000 mL 45/40 NS-Hülse
658.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11852552
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03003170
1000 mL 29/32 NS-Hülse
946.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15340885
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001437
100 ml 14/23 NS-Buchse
85.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15350895
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002437
100 ml 24/29 NS-Hülse
96.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10627371
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001937
100 mL 19/26 NS-Hülse
140.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10653622
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001922
25 ml 19/26 NS-Hülse
104.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10047830
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001449
250 mL 14/23 NS-Buchse
237.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10772392
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001949
250 mL 19/26 NS-Hülse
383.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10208030
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002449
250 ml 24/29 NS-Hülse
230.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10461083
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002976
3000 mL 29/32 NS-Hülse
200.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10781352
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002982
5 L 29/32 NS-Hülse
200.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10697281
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001928
50 mL 19/26 NS-Hülse
115.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10572671
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002458
500 mL 24/29 NS-Hülse
286.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10165350
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03002428
50 mL 24/29 NS-Hülse
109.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10529971
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03001410
5 mL 14/23 NS-Buchse
133.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff