Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001937
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
100 mL | |
19/26 NS-Hülse | |
64 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:100 ml-19/26 NS-Buchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur