Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001437
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15340885
  • 85.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
Volumen: 100mL
φ Aussen: 64mm
Hals: 14/23 NS
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
DURAN™ Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
100 ml
14/23 NS-Buchse
64 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:100 ml-14/23 NS-Buchse