Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002449
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.Volumen: 250mL
φ Aussen: 85mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm | |
DURAN™ Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
250 ml | |
24/29 NS-Hülse | |
85 mm |