Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
5 mL | |
14/23 NS-Buchse | |
30 mm |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:5 ml-14/23-NS-Hülse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur