Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001449
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10047830
  • 237.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
250 mL
14/23 NS-Buchse
85 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk: 250 ml-14/23 NS-Buchse