Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03002982
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10781352
  • 200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
5 L
29/32 NS-Hülse
223 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:5.000 ml-29/32 NS-Buchse