Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002976
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
3000 mL | |
29/32 NS-Hülse | |
185 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:3.000 ml-29/32 NS-Buchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur