Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002458
This item is not returnable.
View return policy
Description
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.Volumen: 500mL
φ Aussen: 105mm
Hals: 24/29 NS
Specifications
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
500 mL | |
24/29 NS-Hülse | |
105 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:500 ml-24/29 NS-Buchse
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction