Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001928
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10697281
  • 115.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
Volumen: 50mL
φ Aussen: 51mm
Hals: 19/26 NS
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
50 mL
19/26 NS-Hülse
51 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:50 ml-19/26 NS-Buchse