Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03003170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11852552
  • 946.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
29/32 NS-Hülse
131 mm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:1.000 ml; -29/32 NS-Buchse