Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002428
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.Volumen: 50mL
φ Aussen: 51mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
50 mL | |
24/29 NS-Hülse | |
51 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:50 ml-24/29 NS-Buchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur