Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03002470
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10429800
  • 407.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm. Mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN™.
Volumen: 1000mL
φ Aussen: 131mm
Hals: 24/29 NS
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
1000 mL
24/29 NS-Hülse
131 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Kegelschliff > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:1.000 ml; -24/29 NS-Buchse