Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver
Sampling Systems™ rostfreier Pulvertrichter aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für hygienische und pharmazeutische Anwendungen geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ A716-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869711
  • 316.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertiger Edelstahl 316L
  • Mattierte Oberfläche
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
  • Dreifach-Klemmringverschraubung am Auslaufstutzen (BS4825-3)
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
Edelstahl
1.5-Zoll-Hülse am Ausguss
38 mm
230 mm
Trichter
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver > DiameterMetricTop: 200 mm