Learn More
Brand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol
Aus Polystyrol und Acrylglas. BRAND™ Semi-Mikro-Küvetten aus Polystyrol gewährleisten einen klaren, sauberen Lichtpfad mit Anzeige der Orientierung des Lichtpfads.
Marke:  Brand™ 759015
9.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10151710
  • 18.55 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruiert aus Polystyrol und Acrylglas
  • Klarer, sauberer Lichtpfad mit Anzeige der Orientierung des Lichtpfads
  • Hergestellt unter kontrollierten Umgebungsbedingungen und ohne menschlichen Kontakt vollautomatisch verpackt
  • Gruppiert nach der Pressformnummer verpackt, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.5 mL
4.5 mm
360 nm
Polystyrol
100/Packung
23 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000014118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number759015
Chargennummer0000013841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2025 Catalog Number759015
Chargennummer0000013680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number759015
Chargennummer0000013653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number759015
Chargennummer0000013340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number759015
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol > Volumen: 1,5 ml