Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Verwenden Sie Silica 60 für Standardtrennungen. Silica 60 Standard-Adsorbens für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikel- und Packungsgrößen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 815330.1
Beschreibung
- Porengröße ∼ 60 Å
- Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
- Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
- Hochporös
- Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
- Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
0.063 bis 0.2 mm | |
Säulenchromatographie | |
1 kg | |
∼500 m2/g | |
Säulenchromatographie |
∼60 Å | |
Kunststoffbehälter | |
Silika | |
Standard Silika 60 Adsorber |