Learn More
Eppendorf™ UVette™ Routine Pack, Box
Diese Küvetten eignen sich zum Vermessen kleiner Volumen (≥50 μl). Die Eppendorf™ UVette™ ist eine UV/VIS-Küvette für den Einmalgebrauch mit einer Lichtdurchlässigkeit von 220 bis 1,600 nm. UVettes gewährleisten überragende Reinheit, Anwenderfreundlichkeit und Genauigkeit für die photometrische Analyse.
Marke: Eppendorf™ 0030106300
74.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Küvetten eignen sich zum Vermessen kleiner Volumen (≥50 μl). Die Eppendorf™ UVette™ ist eine UV/Vis-Küvette für den Einmalgebrauch mit einer Lichtdurchlässigkeit von 220 bis 1.600 nm. UVettes gewährleisten überragende Reinheit, Anwenderfreundlichkeit und Genauigkeit für die photometrische Analyse.
Die Uvette™ erfüllt höchste Anforderungen der modernen spektralphotometrischen Analyse im UV-Bereich und ist optimal für empfindliche Proben und kleine Volumina.Kontaminationsfrei! Einzeln verpackt, PCR clean und Protein-free, vor Staub und Kratzern geschützt: Das sind ideale Voraussetzungen für zuverlässige Ergebnisse und sicheren Transport im Labor.
Geeignet schon für Kleinstvolumina ab 50μl
Einzeln eingeblistert für kontaminationsfreies Arbeiten
DNA-/RNase- und proteinfrei
Zwei Schichtdicken: 2mm und 10mm
UV- und VIS-transparent von 220 bis 1600nm
Volumenmarkierung bei 500 und 1000μl
Volltransparenter Kunststoff mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften
Trichterförmiger Gefässboden für gute Befüllbarkeit
Tiefergelegte optische Fenster vermeiden Kratzer
Standsicheres Design
Angeraute Griffflächen für gute Beschriftung
Optimal für den Einsatz im BioPhotometer
NEU: Das Uvette routine pack: Als eine ökonomische Lösung für Anwendungen, die nicht unbedingt reinraum-gefertigte Komponenten benötigen, bietet der neue UVette routine pack einen komfortablen Zugriff auf die einzelnen Küvetten.
Typ: Uvette
Spezifikation
Küvette | |
UV-transparenter Kunststoff | |
2 mm bis 10 mm | |
Biophotometer und Spektralphotometer |
50 bis 2000 μl | |
80/Packung | |
220 bis 1600 nm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30