Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke: Fisherbrand™ M4150NO250FS4
36.81 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pasteurpipetten aus Kalknatronglas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
- ISO 7712-konform
- Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter Feinspitze (150 mm, 230 mm und 270 mm)
- Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
- Füllvolumen ca. 2 ml
- Ideal zur Verwendung mit Fisherbrand Pipettierern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten | |
Standardspitze | |
2 ml | |
Ohne Wattestopfen | |
Fisherbrand Pipettierer |
Kalk-Soda Glas | |
1000 Packungen | |
0,07 oz. | |
150 mm | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30